Ensaio
97%
forma
solid
pf
98-102 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?