CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Calibrated "to contain".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS300225-1EA | 4061833874684 |