Documentos Principais
CLS300210
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-10
tol. measuring range
0.10 mL
volume
10 mL
Descrição geral
Calibrated "to contain".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)