Documentos Principais
CLS29821L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)