CLS29621L
Pyrex® hydrometer jar
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2962
About This Item
Código UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 2962-1L
D.E. × A
64 mm × 465 mm
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)