CLS3002250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 250 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
Produtos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-250
tol. measuring range
1.0 mL
volume
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Calibrated "to contain".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)