CLS298225
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2982-25
tol. measuring range
0.3 mL
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)