Documentos Principais
CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
volume
10 mL
Descrição geral
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)