CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
volume
2,000 mL
Descrição geral
Calibrated "to contain".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)