CLS31770125EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 170-220 μm
Sinônimo(s):
Corning® 31770
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Características
cap
fabricante/nome comercial
Corning 31770-125EC
capacidade
125 mL
diâmetro × A
38 mm × 248 mm
tamanho de poro
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
Descrição geral
12mm diameter fritted cylinder.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)