Documentos Principais
Z740591
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10000 mL, subdivision, 1000 mL (graduations: 2000-9000 mL)
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 1000 mL (graduations: 2000-9000 mL)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
10000 mL
Descrição geral
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Duran® beakers capacity 5,000 mL, low form
Z231924
Duran® beakers