Z169161
Aldrich® large glass beaker
capacity 20 L
Sinônimo(s):
Aldrich glassware, Glass beaker, Large glass container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
A × D.E.
430 mm × 285 mm
capacidade
20 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Aplicação
Aldrich® large glass beaker is ideal for your routine lab work.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z169161-1EA | 4061826227770 |