CLS31770250C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 250 mL, porosity 40-60 μm
Sinônimo(s):
Corning® 31770
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Características
cap
fritted
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 31770-250C
capacidade
250 mL
diâmetro × A
51 mm × 240 mm
tamanho de poro
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)