Documentos Principais
CLS31760250C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Junta
joint: ST/NS stopper40/50
Características
cap
fritted
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 31760-250C
capacidade
250 mL
diâmetro × A
51 mm × 250 mm
tubo D.E.
8 mm
tamanho de poro
porositycoarse
coarse
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)