CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Junta
joint: ST/NS stopper40/50
Características
cap
fabricante/nome comercial
Corning 31760-125C
capacidade
125 mL
diâmetro × A
38 mm × 300 mm
tubo D.E.
8 mm
tamanho de poro
porositycoarse
Categorias relacionadas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)