C91352
1-(2-Cyanoethyl)pyrrole
≥99%
Sinônimo(s):
1-Pyrrolepropionitrile
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
132-133 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCn1cccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-4-3-7-9-5-1-2-6-9/h1-2,5-6H,3,7H2
chave InChI
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?