Documentos Principais
C56255
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
97%
Sinônimo(s):
(Chloromethyl)phosphonic acid dichloride, (Chloromethyl)phosphonic dichloride, (Chloromethyl)phosphonoyl dichloride, (Chloromethyl)phosphoryl dichloride, Chloromethanephosphonic acid dichloride, Chloromethanephosphonic dichloride, Chloromethyl dichlorophosphine oxide, Chloromethylphosphonyl dichloride, Dichloro(chloromethyl)phosphine oxide, P-(Chloromethyl)phosphonic dichloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2P(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
167.36
Beilstein:
969707
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
chave InChI
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)