Documentos Principais
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)benzene
99%
Sinônimo(s):
2-Phenylethyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.61
Beilstein:
385969
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)