Documentos Principais
92176
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
911181
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
crystals
pf
60-63 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
chave InChI
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)