About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
2104523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
228 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
chave InChI
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?