C204
Calmagite
metal indicator
Sinônimo(s):
1-(1-Hydroxy-4-methyl-2-phenylazo)-2-naphthol-4-sulfonic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)naphthalene-1-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Calmagite, indicator grade
grau
indicator grade
Nível de qualidade
Formulário
powder and chunks
técnica(s)
titration: suitable
pf
330 °C (lit.)
λmax
602 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)N=Nc2c(O)cc(c3ccccc23)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O5S/c1-10-6-7-14(20)13(8-10)18-19-17-12-5-3-2-4-11(12)16(9-15(17)21)25(22,23)24/h2-9,20-21H,1H3,(H,22,23,24)
chave InChI
VBRNLOQCBCPPHL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MPL(4352)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?