227285
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
powder
Sinônimo(s):
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
contém
7% water
pf
160 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
chave InChI
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Reactant used as hydrazinonaphthalene and azonaphthalene thrombopoietin mimics acting as nonpeptidyl promoters of megakaryocytopoiesis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?