B62404
1-Bromo-3-chloropropane
99%
Sinônimo(s):
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
144-145 °C (lit.)
densidade
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of polymer nanoparticles (NPs) to deliver doxorubicin, camptothecin, and cisplatin.
- Synthesis of antiprion active acridine derivatives for prion infection.
- Total synthesis of aspidospermine, aspidospermidine, and quebrachamine and (±)-crispine A.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?