ALD00633
Methyl (+)-PI Reagent
≥95%
Sinônimo(s):
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2R,3aR,5S,7aR)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O[P@](S2)(C)=S)[C@@]2([H])C[C@@H](C(C)=C)CC1
chave InChI
VBFDELVILGOWRT-RHAGRYTGSA-N
Aplicação
Learn more about PI and PSI reagents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00633-2G | 4065268348321 |
ALD00633-500MG | 4065268348338 |