Key Documents
ALD00632
Sigma-Aldrich
Methyl (-)-PI Reagent
≥95%
Sinônimo(s):
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2S,3aS,5R,7aS)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19OPS2
Número CAS:
Peso molecular:
262.37
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.06
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
Aplicação
Methyl (-)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)