Documentos Principais
ALD00617
Sigma-Aldrich
(−)-PI Reagent
≥95%
Sinônimo(s):
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16F5OPS3
Número CAS:
Peso molecular:
446.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
118-123 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@H]3[C@@](O2)(CC[C@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
chave InChI
CZCFCQOKUBIPHN-QSHUGKRNSA-N
Aplicação
(−)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (+)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00617-500MG4065266461251
ALD00617-25G4065266461244
ALD00617-5G4065266461268