ALD00618
(+)-PI Reagent
≥95%
Sinônimo(s):
(2S,3aR,5S,7aR)-7a-methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
Ensaio
≥95%
Formulário
crystals
pf
119-124 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@H]3[C@](O2)(CC[C@@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m0/s1
chave InChI
CZCFCQOKUBIPHN-DWBMIXFYSA-N
Aplicação
Learn more about PI and PSI reagents
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00618-500MG | 4065266461312 |
ALD00618-25G | 4065266461305 |
ALD00618-5G | 4065266461329 |