938688
ImPy-Dipp-IMes
Sinônimo(s):
5-(2,6-diisopropylphenyl)-2-mesitylimidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)=CC=CC3=C2.[Cl-]
InChI
1S/C28H33N2.ClH/c1-18(2)24-11-9-12-25(19(3)4)27(24)26-13-8-10-23-16-29(17-30(23)26)28-21(6)14-20(5)15-22(28)7;/h8-19H,1-7H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BQLNHZQDABCIAO-UHFFFAOYSA-M