Documentos Principais
936154
Sigma-Aldrich
RUPipIPr
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(piperidin-1-yl)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
397.98
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C24H32N3.ClH/c1-18(2)21-11-9-12-22(19(3)4)24(21)26-16-20-10-8-13-23(27(20)17-26)25-14-6-5-7-15-25;/h8-13,16-19H,5-7,14-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Aplicação
RUPipIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)