Documentos Principais
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
DMOC-DPS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H32N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
668.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥97% (HPLC)
grau:
sublimed grade
solubilidade:
chloroform: soluble
toluene: soluble
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
lacuna da banda
0.21 eV (delta EST)
perda
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λem 445 nm±10 nm in toluene
Energia orbital
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
Absorção UV
λ: 370 nm±5 nm Amax
Aplicação
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)