932051
2,6-Bis(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)pyridine
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
26DCzPPy
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
μh ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, > 370 °C (weight loss)
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 6.05 eV
LUMO 2.56 eV
λ
in dichloromethane
Absorção UV
λ: 239 nm±5 nm Amax
λ: 292 nm±5 nm Amax
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=CC(N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C=CC=C5)=C2)=NC(C6=CC(N7C(C=CC=C8)=C8C9=C7C=CC=C9)=CC=C6)=CC=C1
InChI
1S/C41H27N3/c1-5-22-38-32(16-1)33-17-2-6-23-39(33)43(38)30-14-9-12-28(26-30)36-20-11-21-37(42-36)29-13-10-15-31(27-29)44-40-24-7-3-18-34(40)35-19-4-8-25-41(35)44/h1-27H
chave InChI
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)