930466
HMP-alkyne
≥95%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-N-(prop-2-yn-1-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Application: Chemoproteomics
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1=C(O)C=CC(S(NCC#C)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C10H11NO4S/c1-2-5-11-16(14,15)9-3-4-10(13)8(6-9)7-12/h1,3-4,6,11-13H,5,7H2
chave InChI
FINAVIKBDSCNKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
A quantitative thiol reactivity profiling platform to analyze redox and electrophile reactive cysteine proteomes
Ethynylation of Cysteine Residues: From Peptides to Proteins in Vitro and in Living Cells
A Chemoproteomic Platform To Assess Bioactivation Potential of Drugs
Inhibition of Zinc-Dependent Histone Deacetylases with a Chemically Triggered Electrophile
Reversibility of Covalent Electrophile-Protein Adducts and Chemical Toxicity
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)