930431
SuTEx1-alkyne
≥95%
Sinônimo(s):
N-2-propyn-1-yl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylsulfonyl)-benzamide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Application: Chemoproteomics
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
155 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(S(N2N=C([H])N=C2)(=O)=O)C=C1)NCC#C
chave InChI
ZBNCPAXYEUCPRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
A quantitative thiol reactivity profiling platform to analyze redox and electrophile reactive cysteine proteomes
Ethynylation of Cysteine Residues: From Peptides to Proteins in Vitro and in Living Cells
A Chemoproteomic Platform To Assess Bioactivation Potential of Drugs
Inhibition of Zinc-Dependent Histone Deacetylases with a Chemically Triggered Electrophile
Reversibility of Covalent Electrophile-Protein Adducts and Chemical Toxicity
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)