922854
TpOx-Ph-m-CF3
Sinônimo(s):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(3-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
lacuna da banda
2.94 eV (Optical, Solution state)
temperatura de transição
crystalline phase to discotic phase 132 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 243 °C (heating)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.4 mg/mL, DMSO < 0.27 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
εmax
73,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescência
λem 503 nm, quantum yield 0.48 (pSS(nm) = 232; Fluorescence lifetime (ns) = 7.07)
Energia orbital
HOMO -5.47 eV (CV)
LUMO -2.52 eV (CV)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)