Key Documents
920142
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li3 phosphate
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
6Li3PO4
Peso molecular:
113.02
Código UNSPSC:
12352302
pureza isotópica
≥95 atom % 6Li
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M-3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1