Key Documents
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C7H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
201.19
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)