Documentos Principais
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3S18OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
80.13
Código UNSPSC:
12191600
pureza isotópica
≥90 atom % 18O
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5