Documentos Principais
658170
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3S13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
64.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
38 °C (lit.)
pf
-98 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)