Key Documents
612332
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 disulfide
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl-d6 disulfide
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2S2
Número CAS:
Peso molecular:
100.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
109 °C (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])SSC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)