Documentos Principais
708003
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 disulfide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CH3SS13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
96.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
109 °C
pf
-85 °C
densidade
1.068 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)