Documentos Principais
485500
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dimethyl-13C2 sulfate, Methyl-13C2 sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester-13C2
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3O)2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
128.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.3865 (lit.)
p.e.
188 °C (lit.)
pf
−32 °C (lit.)
densidade
1.355 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]OS(=O)(=O)O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
485500-1G4061832392226