Key Documents
485519
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
80.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
18.4 °C (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)