16736
Dimethyl sulfone solution
TraceCERT®, 1H-qNMR Standard, 5 mg/g in DMSO-d6, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
5 mg/g in DMSO-d6
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
single component solution
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)