Documentos Principais
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H1415NNa2O9P
Peso molecular:
352.10
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)