912395
NaBHT
Sinônimo(s):
Sodium butylated hydroxytoluene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O.Na/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7;/h8-9,16H,1-7H3;/q;+1/p-1
chave InChI
AOIQNBCUUALSSZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)