Documentos Principais
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9Br2NO
Número CAS:
Peso molecular:
367.04
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
chave InChI
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)