909041
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
Acrylic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
contém
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
cor
colorless
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
chave InChI
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
105.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)