905305
(S,S,S)-SPIRAP
≥95%
Sinônimo(s):
((1S,3S,3′S)-3,3′-diethyl-3H,3′H-1,1′-spirobi[isobenzofuran]-7,7′-diyl)bis(diphenylphosphane), (S)-CrabPhos
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
pf
226-228 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)