Documentos Principais
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H48P2
Número CAS:
Peso molecular:
734.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
pf
187-191 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
chave InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago