693073
(S)-RuCl[(p-cymene)(DTBM-SEGPHOS®)]Cl
Sinônimo(s):
Chloro[(S)-(+)-5,5′-bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2].P(c9cc(c(c(c9)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)(c8cc(c(c(c8)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c2c(c7c(cc2)OCO7)c3c4c(ccc3P(c6cc(c(c(c6)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c5cc(c(c(c5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OCO4.[Cl-].[Cl-].C(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago